Learn More
Prim-O-glucosylcimifugin, MedChemExpress
Código de producto. 16469048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469048 10 mg 10 miligramos
16441468 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0635
MedChemExpress Prim-O-glucosylcimifugin exerts anti-inflammatory effects through the inhibition of iNOS and COX-2 expression by through regulating JAK2/STAT3 signaling.
Prim-O-glucosylcimifugin exerts anti-inflammatory effects through the inhibition of iNOS and COX-2 expression by through regulating JAK2/STAT3 signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prim-O-glucosylcimifugin
CAS 80681-45-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28O11
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (320.20 mM)
SMILES COC1=C(C[C@@H](C(C)(O)C)O2)C2=CC(OC(CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)=C1C4=O
Peso molecular (g/mol) 468.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation