Learn More
Prilocaína, Mikromol™
Descripción
Prilocaína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prilocaine |
| CAS | 721-50-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Prilocaine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Prilocaine, (RS)-N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide, Propanamide, N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)-, o-Propionotoluidide, 2-(propylamino)- (6CI,8CI), Astra 1512, Astra 1515, Citanest, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(propylamino)propanamide, NSC 40027, Propitocaine, o-Methyl-2-propylaminopropionanilide, (+/-)-N-(2-Propylaminopropionyl)-2-toluidine, (+/-)-Prilocaine, 2-Methyl-alpha-propylaminopropionanilide, DL-(+/-)-Prilocaine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C |
| Nombre IUPAC | N-(2-metilfenil)-2-(propilamino)propanamida |
| Mostrar más |