Learn More
Clorhidrato de prilocaína, TRC
Código de producto. 30135542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135542 1 g 1 g
30136319 5 g 5 g
17964105 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7250001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1786-81-8
Fórmula molecular C13 H20 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 256.77
Sinónimo Prilocaine Hydrochloride, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide monohydrochloride, 2-(Propylamino)-o-propionotoluidide hydrochloride, Citanest Plain, Citanest hydrochloride, L 67, L 67 hydrochloride, Prilocaine chloride, Prilocaine hydrochloride, Propitocaine hydrochloride, Xylonest, α-(Propylamino)-2-methylpropionanilide hydrochloride
Nombre IUPAC N-(2-metilfenilo)-2-(propilamino)propanamida; Cloruro
SMILES Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prilocaine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1342