Learn More
Clorhidrato de prilocaína, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de prilocaína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prilocaine Hydrochloride |
| CAS | 1786-81-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Prilocaine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Prilocaine Hydrochloride, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide monohydrochloride, 2-(Propylamino)-o-propionotoluidide hydrochloride, Citanest Plain, Citanest hydrochloride, L 67, L 67 hydrochloride, Prilocaine chloride, Prilocaine hydrochloride, Propitocaine hydrochloride, Xylonest, alpha-(Propylamino)-2-methylpropionanilide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C |
| Nombre IUPAC | N-(2-metilfenil)-2-(propilamino)propanamida;clorhidrato |
| Mostrar más |