Learn More
Clorhidrato de prilocaína, LoGiCal
Código de producto. 30462032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462032 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462032 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0563.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prilocaine Hydrochloride
CAS 1786-81-8
Nombres de analitos o componentes Prilocaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Prilocaine Hydrochloride, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide monohydrochloride, 2-(Propylamino)-o-propionotoluidide hydrochloride, Citanest Plain, Citanest hydrochloride, L 67, L 67 hydrochloride, Prilocaine chloride, Prilocaine hydrochloride, Propitocaine hydrochloride, Xylonest, alpha-(Propylamino)-2-methylpropionanilide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C
Nombre IUPAC N-(2-metilfenil)-2-(propilamino)propanamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 256.77
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1342 g/mol