Learn More
Prilocaína EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30052168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052168 25 mg 25 miligramos
30051868 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052168 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0563.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Prilocaína EP Impureza A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide
CAS 19281-31-3
Nombres de analitos o componentes (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Prilocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Prilocaine Imp. A (EP), (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide, Prilocaine Hydrochloride Impurity A, Prilocaine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-5-3-4-6-9(7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
SMILES O=C(NC=1C=CC=CC1C)C(Cl)C
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2-metilfenil)propanamida
Peso molecular (g/mol) 197.66
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0607 g/mol