Learn More
Prilocaína EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Prilocaína EP Impureza A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide |
| CAS | 19281-31-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Prilocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Prilocaine Imp. A (EP), (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide, Prilocaine Hydrochloride Impurity A, Prilocaine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-5-3-4-6-9(7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | O=C(NC=1C=CC=CC1C)C(Cl)C |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2-metilfenil)propanamida |
| Mostrar más |