Learn More
Prilocaíne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15305068 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15305068 1 g 1 g
15315068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15305068 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456220010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 721-50-6 | C13H20N2O | 220.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 721-50-6
Fórmula molecular C13H20N2O
Peso molecular (g/mol) 220.32
Número MDL MFCD00048681
Clave InChI MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo prilocaine, propitocaine, citanest, prilocainum, prilocaina, astra 1515, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide, o-methyl-2-propylaminopropionanilide, propanamide, n-2-methylphenyl-2-propylamino, astra 1512
PubChem CID 4906
ChEBI CHEBI:8404
Nombre IUPAC N-(2-metilfenil)-2-(propilamino)propanamida
SMILES CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prilocaine
Punto de fusión 36.0°C to 38.7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Prilocaine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.