Learn More
Pridopidine, MedChemExpress
Descripción
Pridopidine, a dopamine (DA) stabilizer, acts as a low affinity dopamine D2 receptor (D2R) antagonist. Pridopidine exerts high affinity towards sigma 1 receptor (S1R) with Ki between 70 and 80 nM, which is ∼100x higher than its affinity toward D2R.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pridopidine |
| CAS | 346688-38-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H23NO2S |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | ACR16 ASP2314 FR310826 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (355.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC(C2CCN(CCC)CC2)=CC=C1)(C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 281.41 |
| Mostrar más |