Learn More
Pridinol N-óxido, Mikromol™
Código de producto. 30052217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052217 100 mg 100 miligramos
30050979 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052217 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3493.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de pridinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pridinol N-Oxide
CAS 2724762-69-8
Nombres de analitos o componentes Pridinol N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pridinol N-Oxide, 1-Piperidinepropanol, α,α-diphenyl-, 1-oxide (ACI), Pridinol N-Oxidee
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO2/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21(23)15-8-3-9-16-21/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2
SMILES OC(CC[N+]1([O-])CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 3-(1-oxidopiperidin-1-io-1-il)-1,1-difenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 311.42
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1885 g/mol