Learn More
Clorhidrato de pridinol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de pridinol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pridinol Hydrochloride |
| CAS | 968-58-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Pridinol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Parks 12, Pridinol hydrochloride, Ridinol, alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol Hydrochloride (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H |
| SMILES | Cl.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 1,1-difenil-3-piperidin-1-ilpropan-1-ol |
| Mostrar más |