Learn More
Clorhidrato de pridinol, LoGiCal
Código de producto. 30462494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462494 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462494 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1177.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pridinol Hydrochloride
CAS 968-58-1
Nombres de analitos o componentes Pridinol Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H25 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Parks 12, Pridinol hydrochloride, Ridinol, alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol Hydrochloride (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC Clorhidrato de 1,1-difenil-3-piperidin-1-ilpropan-1-ol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 331.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331,1703 g/mol