Learn More
Prexasertib, MedChemExpress
Código de producto. 16433596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16433596 25 mg 25 miligramos
16497436 100 mg 100 miligramos
16473497 50 mg 50 miligramos
16427478 10 mg 10 miligramos
16419957 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16433596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18174
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Prexasertib (LY2606368) is a selective, ATP-competitive second-generation checkpoint kinase 1 (CHK1) inhibitor with a Ki of 0.9 nM and an IC50 of 50=8 nM) and RSK1 (IC50=9 nM). Prexasertib causes double-stranded DNA breakage and replication catastrophe resulting in apoptosis. Prexasertib shows potent anti-tumor activity.
Prexasertib (LY2606368) is a selective, ATP-competitive second-generation checkpoint kinase 1 (CHK1) inhibitor with a Ki of 0.9 nM and an IC50 of 50=8 nM) and RSK1 (IC50=9 nM). Prexasertib causes double-stranded DNA breakage and replication catastrophe resulting in apoptosis. Prexasertib shows potent anti-tumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prexasertib
CAS 1234015-52-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19N7O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo LY2606368
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (45.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCOC(C=CC=C1OC)=C1C2=CC(NC3=NC=C(C#N)N=C3)=NN2
Peso molecular (g/mol) 365.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.39
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease