Learn More
Previtamina D3 (>80%), TRC
Código de producto. 18053750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18053750 1 mg 1 miligramo
17909969 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18053750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7135101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173-13-3
Fórmula molecular C27 H44 O
Peso molecular (g/mol) 384.64
Sinónimo (1S)-3-[(1Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]-2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, 9,10-Secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol, (3β,6Z)- (9CI), 9,10-Secocholesta-5(10),6,8-trien-3β-ol (8CI), Precalciferol (6CI), Previtamin D3 (7CI), Precalciferol3, Precholecalciferol, Previtamin D, Prächolecalciferol
Nombre IUPAC (1S)-3-[(Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-1,2,3,3a,6,7-hexahidroinden-4-il]etenoil-4-metilciclohex-3-en-1-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(=CCC[C@]12C)\C=C/C3=C(C)CC[C@H](O)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Previtamin D3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h10,12-13,19,21,24-26,28H,6-9,11,14-18H2,1-5H3/b13-12-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.3392