Learn More
Previtamina D2 (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Previtamin D2 |
| CAS | 21307-05-1 |
| Fórmula molecular | C28 H44 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Cyclohexen-1-ol','3-[(1Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexenyl]-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-','(1S)-, 9,10-Secoergosta-5(10),6,8,22-tetraen-3-ol','(3β,6Z,22E)- (9CI), 9,10-Secoergosta-5(10),6,8,22-tetraen-3β-ol (8CI), Preergocalciferol (6CI,7CI), (1S)-3-[(1Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-2,3,3a,6,7,7a-Hexahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexenyl]-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, Previtamin D, Previtamin D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h8-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,7,11,14-18H2,1-6H3/b10-9+,13-12+/t20-,22+,25+,26+,27-,28+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(=CCC[C@]12C)\C=C\C3=C(C)CC[C@@H](O)C3 |
| Nombre IUPAC | (1R)-3-[(E)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-7a-metil-1,2,3,3a,6,7-hexahidroinden-4-il]etenil]-4-metilciclohex-3-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 396.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.3392 |