Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos y filtros de pretratamiento
Código de producto. 11327151 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cartucho Pre-Filter MQ
Cartucho de estabilización
Cartucho de pretratamiento
Filtro
Filtro con estabilizador
Filtro de pretratamiento
Prefiltro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
11327151 Cartucho de pretratamiento 1 PCS
11766259 Cartucho Pre-Filter MQ cada uno
15322178 Prefiltro 1 unidad
12756208 Filtro con estabilizador cada uno
11387101 Cartucho de estabilización 1 PCS
11367151 Filtro de pretratamiento cada uno
12818111 Filtro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11327151 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 09.4000
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija uno de estos filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema de purificación de agua de su punto de uso.
Utilice filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos de su sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™.
Utilice el pretratamiento cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) LabTower TII, Pacific RO, Pacific TII
Tipo Cartucho de pretratamiento
Incluye 5 μm Filter w/ Carbon Cartridge, Hardness Stabilizer Cartridge