Learn More
Pretomanid, MedChemExpress
Descripción
Pretomanid (PA-824) is an antibiotic used for the research of multi-drug-resistant tuberculosis affecting the lungs. Pretomanid exhibits a sub-micromolar MIC against M. tuberculosis (MTB). The MIC values of PA-824 against a panel of MTB pan-sensitive and Rifampin mono-resistant clinical isolates range from 0.015 to 0.25 μg/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pretomanid |
| Forma física | Solid |
| CAS | 187235-37-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H12F3N3O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | PA-824 (S)-PA 824 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (347.94 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |