Learn More
Pretilaclor, TRC
Produktkod. 30415218
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 g
Förpackningsstorlek
10 g
Produktkod. Cantidad unitSize
30415218 10 g 10 g
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30415218 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP71320010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Pretilachlor
CAS 51218-49-6
Fórmula molecular C17 H26 Cl N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Acetamide','2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(2-propoxyethyl)-, 2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(2-propoxyethyl)acetamide, CG 113, Erijan, N-Propoxyethyl-N-chloroacetyl-2,6-diethylaniline, Pretilachlor, Rifit, Rifit 500, Solnet
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-11-21-12-10-19(16(20)13-18)17-14(5-2)8-7-9-15(17)6-3/h7-9H,4-6,10-13H2,1-3H3
SMILES CCCOCCN(C(=O)CCl)c1c(CC)cccc1CC
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2,6-dietilfenil)-N-(2-propoxietil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 311.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1652
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.