Learn More
Pretilaclor, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pretilachlor |
| CAS | 51218-49-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Pretilachlor |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C17 H26 Cl N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-11-21-12-10-19(16(20)13-18)17-14(5-2)8-7-9-15(17)6-3/h7-9H,4-6,10-13H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCOCCN(C(=O)CCl)c1c(CC)cccc1CC |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2,6-dietilfenil)-N-(2-propoxietil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 311.85 |
| Mostrar más |