Learn More
Julabo™ Control de temperatura PRESTO™ W50
Descripción
Control de temperatura de reactores, pruebas para todo tipo de sustancias o simulación de temperatura: las nuevas unidades PRESTO™ están hechas para un control de temperatura muy preciso y cambios rápidos de temperatura.
PRESTO™ proporciona grandes capacidades de calentamiento y enfriamiento que cubren un intervalo de temperatura de trabajo de - 92 °C a + 250 °C. Los componentes altamente eficientes permiten una compensación extremadamente rápida de las reacciones exotérmicas y endotérmicas.
Los usuarios del laboratorio se benefician de altas tasas de flujo, presión constante y una acumulación controlada de presión de la bomba.Los cambios en la viscosidad del líquido de control de temperatura se equilibran dinámicamente.Las bombas internas permanentes de monitorización y autolubricantes contribuyen a la nueva vida útil prolongada de PRESTO™.
Una característica especial del nuevo PRESTO™ es la pantalla táctil industrial 14,48 cm (5,7 pulg.) integrada.
Toda la información importante se muestra de forma clara y concisa, lo que mejora considerablemente la facilidad de uso.Se puede utilizar de forma intuitiva con la punta del dedo.
Como el nuevo PRESTO™ es silencioso, apenas lo oirá en el laboratorio.Incluso las altas temperaturas de hasta + 40 °C no harán que el nuevo PRESTO™ sude.Las bombas y unidades sin mantenimiento garantizan la disponibilidad de funcionamiento.
Varias interfaces permiten el control remoto de PRESTO™ a través de redes y en sistemas de control superiores.El diseño se aleja con ranuras de ventilación en los lados.El espacio de instalación necesario se reduce a un mínimo absoluto.
Ventajas:
- Para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión
- Calentamiento y enfriamiento rápidos
- Compensación rápida de la reacción exotérmica
- Amplios intervalos de temperatura de trabajo sin cambiar líquidos
- Máximo rendimiento con tamaño reducido
- El diseño ahorra espacio y optimiza la utilización del espacio en el laboratorio
- NUEVA pantalla táctil TFT industrial en color de 14,5 cm (5,7 ”)
- vista bien organizada de información importante con una facilidad de uso intuitiva y sin igual
- Hasta 3 usuarios con gestión de contraseñas
- Nuevo USB (host y dispositivo)
- Nueva Ethernet
- Nueva ranura para tarjeta SD
- RS232/RS485 opcional/Profibus DP opcional
- Entrada en espera
- Sistema de llenado accesible desde la parte superior
Interfaces digitales:
- RS232
- Tarjeta de memoria SD
- USB
- Puerto Ethernet
- Modbus
- Salida de alarma
- Opcional:RS485, Profibus
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 7,5 L |
| Intervalo de temperatura | Temperatura de trabajo De -5 a +250 °C |
| Tipo | Conexión de agua de refrigeración: Macho G de 1,9 cm (3/4 pulg) con racores dentados para tubos de 1,2 cm (1/2 pulg) de D.I.; conexiones de bomba: M30 x 1,5 |
| Dimensiones (L x An) | 26,2 x 20,9 in |