Learn More
JULABO™ Sistema de procesos/sistema de control de temperatura PRESTO™ A30
Código de producto. 15224363
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 °C a +250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15224363 De -30 °C a +250 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15224363 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9420300
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
El sistema de procesos/sistema de control de temperatura A30 de Julabo™ PRESTO™ permite una compensación extremadamente rápida de reacciones exotérmicas y endotérmicas. Los usuarios de laboratorio se benefician de caudales altos, presión cons
  • Para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión
  • Calentamiento y enfriamiento rápidos
  • Amplios intervalos de temperatura de trabajo sin cambiar líquidos
  • Máximo rendimiento con tamaño reducido
  • El diseño ahorra espacio y optimiza la utilización del espacio en el laboratorio
  • Pantalla táctil TFT industrial en color de 14,5 cm (5,7 ”)
  • USB (host y dispositivo)
  • Puerto Ethernet
  • Ranura para tarjeta SD
  • RS232
  • Modbus
  • RS485 (accesorio)
  • Profibus DP (accesorio)
  • Entrada en espera
  • Rejilla de ventilación extraíble para simplificar la retirada de polvo
  • El control interno permanente y las bombas autolubricantes contribuyen a alargar la vida útil
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clasificación III (FL) según DIN 12876-1
Altura (métrico) 62 cm
Incluye RS232, tarjeta de memoria SD, USB, Ethernet, Modbus
Longitud (métrico) 59 cm
Temperatura máxima (métrico) 250 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +250 °C
Anchura (métrico) 25 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 59 x 25 x 62 cm
Modelo PRESTO™ A30
Peso (métrico) 62 kg
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT
Tipo Sistemas de control de temperatura
Para utilizar con (aplicación) Solución ideal para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión
Tensión 230 V