Learn More
Julabo™ Sistema de control de temperatura PRESTO
Código de producto. 15254363
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -80 °C a +250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15254363 De -80 °C a +250 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15254363 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 9420801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Control de temperatura de alta precisión y capacidad de cambio de temperatura rápido
Las unidades Julabo PRESTO™ ofrecen un control de temperatura muy preciso y una capacidad de cambio de temperatura rápida, lo que las hace ideales para aplicaciones como control de temperatura de reactores, pruebas de sustancias o estudios de simulación de temperatura. Los componentes altamente eficientes permiten una compensación extremadamente rápida tanto para reacciones exotérmicas como endotérmicas. Los usuarios de laboratorio se benefician de caudales altos, presión constante y una acumulación controlada de la presión de la bomba, mientras que la monitorización interna permanente y las bombas autolubricantes garantizan una larga vida útil. La pantalla táctil industrial de 14,5 cm (5,7 in) integrada muestra información de funcionamiento crítica de forma clara y concisa para un manejo más sencillo del funcionamiento.
  • Para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión
  • Calentamiento y enfriamiento rápidos
  • Amplios intervalos de temperatura de trabajo sin necesidad de cambiar líquidos
  • Máximo rendimiento con espacio reducido en el lugar de trabajo: diseño que ahorra espacio y optimiza la utilización del espacio en el laboratorio
  • Pantalla grande táctil TFT industrial en color de 14,5 cm (5,7 in)
  • Conectividad USB y Ethernet
  • Ranura para tarjeta SD
  • RS232/RS485 opcional/Profibus DP opcional
  • Entrada en espera
  • Rejilla de ventilación extraíble para hacer más sencilla la limpieza y retirada de polvo
  • Versiones de voltaje disponibles: 230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz, 208 V/60 Hz
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clasificación III (FL) según DIN 12876-1
Altura (métrico) 126 cm
Longitud (métrico) 65 cm
Temperatura máxima (métrico) 250 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +250 °C
Anchura (métrico) 43 cm
Modelo PRESTO™ A80
Peso (métrico) 164 kg
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT
Tipo Sistemas de control de temperatura
Para utilizar con (aplicación) Solución ideal para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión
Tensión 230 V