Learn More
JULABO Sistemas de proceso PRESTO
Código de producto. 17744869
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
A38
A41
A70
W41
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17744869 W41 cada uno
17714869 A38 cada uno
17724869 A41 cada uno
17734869 A70 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17744869 Proveedor JULABO N.º de proveedor 9421411.N1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Los sistemas PRESTO están diseñados para un control preciso de la temperatura, así como cambios rápidos de temperatura, lo que los hace ideales para recipientes de reactores, pruebas de tensión de materiales o simulaciones de temperatura.
  • Amplios intervalos de temperatura de trabajo sin cambiar líquidos
  • Interfaz Ethernet.
  • Ranura para tarjeta SD
  • El diseño de ritmo optimizado crea más espacio directamente al lado de las unidades
  • Conexiones para USB, Ethernet, RS232 y salida de alarma
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De -45 °C a +250 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,5 x 13 x 26,4 in
Modelo W41
Tipo Sistema de procesos