Learn More
Julabo Presto Sistema de proceso A70
Código de producto. 30244959
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -75 a +250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
30244959 De -75 a +250 °C cada uno
1 options
Código de producto. 30244959 Proveedor Julabo N.º de proveedor 9420701.N2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
El refrigerado por aire Presto A70 es el sistema de proceso de 2 etapas más compacto de JULABO y ofrece altas capacidades de enfriamiento para temperaturas más bajas de hasta -75 °C.
El refrigerado por aire Presto A70 es el sistema de proceso de 2 etapas más compacto de JULABO y ofrece altas capacidades de enfriamiento para temperaturas más bajas de hasta -75 °C.
Los sistemas de control de temperatura altamente dinámicos Presto Están diseñados para el control de temperatura de alta precisión para una amplia gama de aplicaciones, como recipientes de reactores o pruebas de tensión de materiales. Además, mediante el uso de componentes eficientes, los sistemas de proceso pueden compensar reacciones exotérmicas y endotérmicas excepcionalmente rápido. El control interno permanente y las bombas autolubricantes garantizan una larga vida útil. Además, numerosas interfaces ofrecen muchas posibilidades de control remoto a través de redes o para la integración en sistemas de control de nivel superior.
  • Conexiones analógicas, RS485, Profibus DP
  • El diseño optimizado del espacio crea más espacio directamente al lado de las unidades
  • Conexión de sensor Pt100 externo
  • Pantalla táctil a color industrial incorporada de 5,7 in
  • Conexión del segundo sensor Pt100 externo
  • Salida de alarma
  • Estabilidad de temperatura ± °0,01 C a ±0,05 °C
  • Presión de bomba hasta 1,7 bar, caudal máximo 40 L/min.
  • Rejilla de ventilación extraíble
  • Refrigerante natural respetuoso con el clima
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De -75 a +250 °C
Tipo de tapón Enchufe Schuko
Peso (métrico) 140 kg
Tipo Sistemas de control de temperatura
Resolución (temperatura) 0,01 °C
Tensión 230 V