Learn More
Cole-Parmer™ ±Transmisor compuesto con precisión del 0,25 %, salida de 0,5 a 5,5 V
Código de producto. 11796058 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
±0,25 %
Salidas:
0,5 - 5,5 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud Salidas Tamaño de la unidad
11796058 ±0,25 % 0,5 - 5,5 V cada uno
1 options
Código de producto. 11796058 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6807532
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Sea más preciso y asequible con el transmisor compuesto.
  • Adecuado para aplicaciones de alto impacto/vibración.
  • El sensor de acero inoxidable conectado al electrodo del mismo material da forma a un condensador variable.
  • Económicos, con excelente precisión y alto rendimiento.
  • Ideales para control de equipos industriales OEM, motores, sistemas hidráulicos y compresores.
  • Los transductores con salida de 4 a 20 mA tienen cables rojos (alimentación positiva) y negros (salida).
  • Los transductores con salida de 0.5 a 5.5 V tienen cables rojos (alimentación positiva), verdes (salida) y blancos y negros (comunes).
Especificaciones
Tipo de producto Transductor de presión VSK5
Clasificación ambiental IP65 (NEMA 4X)
Exactitud ±0,25 %
Material de la carcasa Acero inoxidable, PBT, PET y mezcla de policarbonato
Salidas 0,5 - 5,5 V
Intervalo de presión -14,7 a 15 psi