Learn More
Buerkle™ Rociador de presión
Código de producto. 10038430 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1500 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10038430 1500 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10038430 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03090100
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Presuriza tu limpieza y desinfección con Buerkle™ Pulverizadores a presión. La velocidad de flujo es de aproximadamente 0,4-1,2 ml por minuto. El pulverizador a presión estándar se puede completar con una lanceta pulverizadora o boquilla de espuma de 250 mm de longitud, que produce espuma con líquidos espumosos.
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • 1500 mL
  • La bomba de pistón produce una presión de 2 bares antes de que comience la pulverización pulsando el botón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 mL
Capacidad (imperial) 50,72 oz
Para utilizar con (aplicación) Para la desinfección, limpieza, protección de instalaciones, cromatografía de capa fina, uso técnico y sanitario
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
ID de cuello (métrico) 45 mm
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) 30°C
Desechables Reutilizable
Graduated No
Altura (métrico) 315 mm
Tipo de producto Pulverizador de bomba de nivel con boquilla ajustable
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave