Learn More
Buerkle™ Pulverizador a presión para alimentos
Código de producto. 16545200 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1200 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16545200 1200 mL cada uno
1 options
Código de producto. 16545200 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03090130
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El pulverizador apto para alimentos está diseñado para el uso en el sector alimentario y permite pulverizar toda clase de medios, como aceites o grasas.
  • El pulverizador a presión para alimentos dispone de una mirilla transparente que permite consultar fácilmente el nivel de llenado
  • Un anillo de apoyo engomado garantiza una posición estable del pulverizador
  • La válvula de seguridad integrada protege contra la sobrepresión (máx. 3 bar)
  • La boquilla está equipada con una tuerca que permite regular la pulverización desde una neblina fina hasta un chorro intenso
  • El mango ergonómico permite una sujeción cómoda del pulverizador
  • Piezas en contacto con medios: PE, PP, VMQ, V2A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1200 mL
Color Blanco
Descripción Frasco pulverizador apto para alimentos
Diámetro (imperial) 4,6 in
Para utilizar con (aplicación) Alimentos
Incluye Pulverizador a presión
Altura con tapón (métrico) 315 mm
Material Polietileno, Polipropileno, VMQ, V2A
Temperatura máxima De 0 °C a 30 °C
Temperatura máx. (imperial) de - 32 °F a 86 °F
Cantidad 1
Esterilidad No estéril
Preesterilizados No
Graduated No
Altura (imperial) 12,40 in
Diámetro (métrico) 117 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 40,58 oz
Certificaciones/conformidad Certificado de alimentación
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Pulverizador de bomba de nivel con boquilla ajustable