Learn More
Pyrex™ Conjunto de compensación de presión para puerto GL14
Descripción
Pyrex™ Pressure Compensation Set for GL14 Port ideal for chemistry and biotechnology laboratories.
- Los tapones de rosca del sistema de conexión para botellas de laboratorio de medios Pyrex™ GL 45 facilitan la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril, y son ideales para laboratorios de química y biotecnología
- Para comenzar, elija un sistema de conexión de dos o tres puertos y, a continuación, añada adaptadores de tubos e insertos para conectar tubos
- Se pueden alojar cuatro diámetros de tubo diferentes (de 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm y 6 mm)
- El conjunto de compensación de presión adicional que incluye un filtro de membrana con poros de 0,2 μm de tamaño, permite una ecualización de presión estéril
- Los puertos no utilizados se pueden sellar con un protector (4538/04)
- Los componentes son totalmente intercambiables y compatibles con dos o tres tapones de rosca de puerto
- Los tapones de rosca y los componentes son resistentes a una temperatura de hasta 140 °C
- Esterilizables en autoclave y aptos para lavavajillas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con | Puertos GL14 |
| Tamaño de rosca | 14 mm |
| Incluye | Filtro de jeringa de 0,2 μm |
| Tipo de producto | Ajuste de compensación de presión |