Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora de precisión, °de 20 °C a 450 °C
Código de producto. 10272631
Cambiar vista
Click to view available options
Carga máx. de muestra:
150 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Carga máx. de muestra Tamaño de la unidad
10272631 150 kg cada uno
1 options
Código de producto. 10272631 Proveedor Gestigkeit Harry™ N.º de proveedor PZ44/230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3855.30€
    2625.22€ / paquete de 1
    Ahorro 1230.08€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Forma: Rectángulo, Tamaño: 11,5 x 17 in, Carga máxima de muestra: 150 kg
Forma: Rectángulo; Tamaño: 11,5 x 17 in; Carga máxima de muestra: 150 kg
Especificaciones
Tamaño 11,5 x 17 pulg
Temperatura (métrico) De 20 °C a 450 °C
Peso (imperial) 57.3 lb.
Altura (métrico) 205 mm
Peso (métrico) 26 kg
Anchura (métrico) 310 mm
Vataje 3300 w
Requisitos eléctricos 220/240 V, 3300 w
Carga máx. de muestra 150 kg
Forma Rectángulo
Tensión 230/240 V
Tipo Placa calefactora