Learn More
Brady™ Sensor de presencia PS1000MP
Descripción
Sensor de presencia PS1000MP para la impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i7100.
- Ideal para etiquetas generales
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100 |
| Peso (imperial) | 1.1 lb. |
| Peso (métrico) | 0.5 kg |
| Certificaciones/conformidad | 2011/65/EU y 2015/863 |
| Alternate Part Number | i7100-PS1000MP |