Learn More
Asecos™ Sensor de presencia ION-ULTRA-90
Código de producto. 31789612 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Los retrasos en el cierre automático
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
31789612 Los retrasos en el cierre automático cada uno
1 options
Código de producto. 31789612 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 42169
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Accesorio opcional de electrónica de sensores para el modelo ION-ULTRA-90 del asecos armario de almacenamiento de seguridad ION-LINE
  • Con el sensor de presencia, las puertas permanecen abiertas automáticamente siempre que detecte a las personas dentro del rango de columpio.
  • Para máxima facilidad de uso al cargar y descargar el armario.
  • Funciona con el sistema de seguridad de puertas integrado en el armario, preservando el cierre automático de la puerta y la advertencia acústica una vez que el usuario sale de la zona de detección.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Los retrasos en el cierre automático
Peso (imperial) 2.20 lb.
Peso (métrico) 1 kg
Tipo de producto Sensor de presencia