Learn More
Presatovir, MedChemExpress
Código de producto. 16499687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499687 5 mg 5 miligramos
16497158 10 mg 10 miligramos
16463187 50 mg 50 miligramos
16457156 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16727
MedChemExpress Presatovir (GS-5806) is an orally bioavailable RSV fusion inhibitor with a mean EC50 value of 0.43 nM.
Presatovir (GS-5806) is an orally bioavailable RSV fusion inhibitor with a mean EC50 value of 0.43 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Presatovir
CAS 1353625-73-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30ClN7O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo GS-5806
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (11.28 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.19 mM)
SMILES O=C(C(C=C(Cl)C=C1)=C1NS(C)(=O)=O)N(CCCC2)[C@@H]2C3=NN4C(N=C(N5CC[C@H](N)C5)C(C)=C4)=C3
Peso molecular (g/mol) 532.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.06
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.