Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Residual DNA Sample Preparation Kit
Tienda Applied Biosystems ProductosDescription
The Applied Biosystems PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit is optimized for highly efficient DNA recovery from complex mixtures of proteins, buffers, and salts which are typical of samples that need to be quantitated for residual host cell line DNA. Quantitative and consistent recovery of DNA can be obtained from challenging matrices, including samples that have high protein concentration, low pH, or high salt.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Includes buffers, magnetic beads and enzymes for DNA extraction for residual DNA quantitation for 100 reactions |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Báscula | Mini |
| Tipo de muestra | Biopharmaceutical Production Samples |
| Tipo de producto final | ADN genómico |
| Para utilizar con (aplicación) | Impurity Testing |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Not High-throughput Compatible (Manual), Automated Protocols |
| N.º de reacciones | 100 preps |
| Línea de productos | PrepSEQ |
| Cantidad | 100 preparaciones |
| Show More |
Safety and Handling
- PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: N-LAUROYLSARCOSINE SODIUM SALT, Thiocyanic acid, Proteinase,Glycerin