Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit
Código de producto. 30000678 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
30000678 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 30000678 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4466351
The PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit contains pre-filled reagents and plastic tubes and tips to perform hands-free extraction of purified nucleic acid from 52 samples.
The PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit contains pre-filled reagents and plastic tubes and tips to perform hands-free extraction of purified nucleic acid from 52 samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contains pre-filled reagent cartridges and plastics to perform extraction of DNA and RNA.
Store at room temperature.
Isolation Technology Magnetic Bead
Tipo de muestra Biopharmaceutical Purification Sample, Bulk Drug Substance Sample, Cell Cultures
Tipo de producto final Genomic DNA, Total RNA
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, AutoMate Express™ Nucleic Acid Extraction System
Compatibilidad de alto rendimiento Protocolos automatizados
N.º de muestras Sufficient for isolation of 52 samples
Método de PCR Real-Time Quantitative PCR (qPCR)
Línea de productos PrepSEQ
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN genómico, ARN total
Tipo de prueba ≤ 1 hr.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, Isopropanol, N-lauroylsarcosine sodium salt, Thiocyanic acid, Ethanol