Descripción
The PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent was developed for the rapid preparation of DNA template from Gram-negative food-borne pathogens for use in PCR amplification reactions. These samples often have high lipid content that can inhibit PCR amplification of the template. Using a simple boil and spin protocol, PrepMan™Ultra Reagent efficiently inactivates PCR inhibitors, significantly reducing the need to repeat the template preparation step.
El reactivo PrepMan™ Ultra se ha utilizado para preparar plantillas listas para PCR procedentes de una amplia variedad de fuentes, entre las que se incluyen bacterias, levaduras, hongos filamentosos (de una placa o de cultivo líquido), frotis de tejidos de mamíferos, células humanas (hisopo bucal) y sangre completa de mamíferos. La plantilla resultante se ha utilizado amplificada en ensayos de discriminación alélica, en la detección y cuantificación de organismos modificados genéticamente (OMG), la detección de patógenos alimentarios, la identificación microbiana y la tipificación de cepas bacterianas.
• El protocolo simple y rápido reduce el tiempo de obtención de resultados
• La formulación única inactiva inhibidores de PCR, con la consiguiente coherencia de resultados
• La plantilla lista para PCR se puede preparar a partir de una amplia gama de tipos de muestras
• Método asequible con un precio bajo por preparación
• Solución homogénea con mínimos requisitos de manipulación de muestras
• El formato basado en tubos de microcentrífuga elimina la necesidad de un equipo adicional para la preparación de la plantilla
El reactivo PrepMan™ Ultra es una formulación nueva además de ser una solución homogénea que no contiene Chelex™ ni ningún otro tipo de resina o matriz.
Este producto es una sustitución o mejora del reactivo de preparación de muestras PrepMan™ y se debe recomendar para usuarios actuales y potenciales del reactivo PrepMan™./
Se utiliza con
Matriz capilar de analizador genético 3130xl/3100, 36 cm, septos de placa de 96 pocillos, mezcla maestra de PCR AmpliTaq Gold™, 250 unidades/5 ml, kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1, polímero POP-6™ para analizadores genéticos 3100/3100-Avant™, reactivo de preparación de muestras PrepMan™ Ultra con protocolo, kit de detección de maíz TaqMan™ GMO 35S con protocolos, kit de detección de soja TaqMan™ GMO 35S con protocolos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contents: One bottle of reagent. Store the PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent, at room temperature. Do not freeze or autoclave the PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent. |
| Formato | Bottle |
| Tipo de muestra | Bacterial Culture, Food, Fungi, Whole Blood |
| Tipo de producto final | Genomic DNA, Bacterial DNA |
| Para utilizar con (aplicación) | Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Sequencing, PCR |
| N.º de reacciones | 200 Preps |
| Línea de productos | PrepMan |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de sistema | MicroSEQ™ ID |
| Mostrar más |