Learn More
Lactato de prenilamina, LoGiCal
Código de producto. 30459103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459103 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459103 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1000.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prenylamine Lactate
CAS 69-43-2
Nombres de analitos o componentes Prenylamine Lactate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H27 N . C3 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Agozol, Angormin, Bismetin, Carditin-Same, Coredamin, Corontin, Crepasin, Daxauten, Difril, Hostaginan, Incoran, Irrorin, Lactamin, Plactamin, Prenylamine lactate, Reocorin, Roinin, Seccidin, Sedolaton, Synadrin, dl-Prenylamine lactate, Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with N-(1-methyl-2-phenylethyl)-gamma-phenylbenzenepropanamine (1:1), Lactic acid, compd. with N-(3,3-diphenylpropyl)-alpha-methylphenethylamine (1:1) (8CI), Lactic acid, compd. with N-(3,3-diphenylpropyl)-alpha-methylphenethylamine (7CI), Lactic acid, salt with N-(3,3-diphenylpropyl)-alpha-methylphenethylamine (6CI), Benzenepropanamine, N-(1-methyl-2-phenylethyl)-gamma-phenyl-, 2-hydroxypropanoate (9CI), Phenethylamine, N-(3,3-diphenylpropyl)-alpha-methyl-, lactate (8CI), N-(3,3-Diphenylpropyl)-alpha-methylphenethylamine lactate
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27N.C3H6O3/c1-20(19-21-11-5-2-6-12-21)25-18-17-24(22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23;1-2(4)3(5)6/h2-16,20,24-25H,17-19H2,1H3;2,4H,1H3,(H,5,6)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(Cc1ccccc1)NCCC(c2ccccc2)c3ccccc3.CC(O)C(=O)O
Nombre IUPAC 3,3-difenil-N-(1-fenilpropan-2-il)propan-1-amina; ácido 2-hidroxipropanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 419.56
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.246 g/mol