Learn More
Acetato de prenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prenyl Acetate |
| CAS | 1191-16-8 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Acetoxy-3-methyl-2-butene, 2-Methyl-4-acetyloxy-2-butene, 3,3-Dimethylallyl Acetate, 3-Methyl-1-acetoxy-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-ol Acetate, 3-Methyl-2-buten-1-yl Acetate, 3-Methyl-2-butenyl Acetate, Acetic Acid 3-Methyl-2-butenyl Ester, Dimethylallyl Acetate, Isopent-2-enyl Acetate, γ,γ-Dimethylallyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=CCOC(=O)C)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de 3-metilbut-2-enilo |
| Peso molecular (g/mol) | 128.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.084 |