Learn More
Prenortestosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prenortestosterone |
| CAS | 1089-78-7 |
| Fórmula molecular | C18 H26 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 17β-Hydroxy-19-norandrost-5(10)-en-3-one, 17β-Hydroxyestr-5(10)-en-3-one, Estr-5(10)-en-17β-ol-3-one, NSC 37320, ∆5,10-Nandrolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h14-17,20H,2-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 274.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.1933 |