Learn More
Prenalterol, TRC
Código de producto. 30426971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426971 50 mg -
30421855 25 mg -
30420000 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP71270050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57526-81-5
Fórmula molecular C12 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 225.28
Sinónimo Phenol, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, Phenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, (S)-, (-)-Prenalterol, (S)-Prenalterol, CGP 7760B, H 133/22, Hyprenan, Prenalterol, S-Varbian
Nombre IUPAC 4-[(2S)-2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)propoxi]fenol
SMILES CC(C)NC[C@H](O)COc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Prenalterol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-9(2)13-7-11(15)8-16-12-5-3-10(14)4-6-12/h3-6,9,11,13-15H,7-8H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1365