Learn More
Molecular Probes™ Premo™ Halide Sensor
Código de producto. 10597015
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
10597015 20 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10597015 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor P10229
Sensor de haluro Premo™
El sensor de haluro Premo™ está basado en una molécula de proteína fluorescente amarilla (YFP) sensible a los iones de haluro. La combinación del biosensor de YFP (Venus) con la administración y expresión eficiente y no citopática de BacMam da a los investigadores una herramienta altamente sensible, robusta y fácil de usar para filtrar eficientemente los canales de iones haluros y los moduladores de transporte en sus modelos celulares de elección. No se necesitan instrumentos especializados, ya que el sensor funciona en plataformas HTS estándar. - Medición específica del canal del flujo CL de iones haluro en canales y transportadores de cloruro de voltaje y ligando - Medición rápida del flujo de cloruro en modo de alto rendimiento con resultados altamente reproducibles - Una expresión elevada potente y fiable del sensor de Venus, brillante y cuya maduración se produce rápidamente, proporciona una excelente ventana de señal - Práctico: estudie el flujo de cloruro en su modelo celular mediante la administración eficiente y no citopática del sensor de haluro Premo™ de la tecnología BacMam - Farmacológicamente relevante: los moduladores conocidos muestran un enfriamiento dependiente de la dosis y la administración de BacMam permite ensayos en células primarias El ensayo combina el sensor de haluro YFP Venus con un ion sustituto para cloruro (yoduro); al estimular el canal de cloruro o transportador, los iones de yoduro fluyen por el gradiente de concentración hacia las células y apagan la fluorescencia de YFP al unirse; la cantidad de enfriamiento es directamente proporcional al flujo de iones (canal de cloruro o actividad del transportador). Debido a la brillante fluorescencia de Venus, la ventana de señal del sensor de haluro Premo™ es excelente. Hemos demostrado la utilidad y eficiencia del sensor de haluro Premo™ como un ensayo sólido y verdadero de cloruro de HTS «sin lavado». El sensor de haluro Premo™ está preenvasado y listo para su uso inmediato. Contiene todos los componentes necesarios para la entrega y expresión celular. La detección se puede realizar en un medio completo y sin ningún paso de lavado. Para desacoplar el mantenimiento y la preparación de las células de la detección, simplemente congele las células transducidas y sáquelas 4 horas antes de la detección. Tanto las líneas celulares estables como las células primarias humanas pueden prepararse congeladas y “preparadas para ensayos”.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Contenido y almacenamiento El sensor de haluro Premo™ es un sensor farmacológicamente relevante para estudios funcionales de canales de cloruro de ligando y voltaje sincronizado. Se basa en una forma sensible a haluros de Venus, la molécula YFP más brillante disponible, lo que ofrece una excelente ventana de señal. Envasados en formato BacMam, la entrega es eficiente en una gama de tipos de células, incluidas células primarias humanas. Hemos demostrado la utilidad y eficiencia del sensor de haluro Premo™ como un ensayo sólido y verdadero de cloruro de HTS «sin lavado».
El sensor de haluro Premo™ debe almacenarse a 4 °C, protegerse de la luz y suministrarse con un potenciador (almacenar a 4 °C). Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante 6 meses.
Tipo de entrega Baculovirus (sistema BacMam)
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad y proliferación celulares
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Sensor de haluro
Tipo de colorante Basado en proteínas
Emission Visible
Formulario Líquido
Línea de productos Molecular Probes, Premo
Cantidad 20 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo
Objetivo Canales de iones