Learn More
Kappes Systeme™ Cubos de almacenamiento de calidad superior
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de almacenamiento |
| Material | Polietileno |
| Color | Rojo |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de alimentos |
| Modelo | Tamaño 3 |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Transportador de alimentación y rodillos |