Learn More
Kappes Systeme™ Cubos de almacenamiento de calidad superior
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de almacenamiento |
| Material | Polietileno |
| Color | Azul |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con | Transportador de alimentación y rodillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de alimentos |
| Modelo | Tamaño 1 |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Altura (métrico) | 250 mm |