Learn More
Polyco Healthline Sacos de lavandería Premium Soluble Strip
Beschreibung
- Categoría: Bolsas de la colada
- Capacidad: 60 L, 85 L
- El diseño de tiras solubles favorece un manejo higiénico de la ropa sucia
- Ideal para residencias de ancianos, hospitales y entornos sanitarios
- Colores disponibles: Rojo
- Dimensiones de la bolsa: 457/711 x 760 mm (aprox. 18/28 x 30 in.), 457/711 x 965 mm (aprox. 18/28 x 38 in.)
- Contenido de materiales reciclados: 30% de contenido reciclado (Códigos de producto: RSB/3, RSB/4)
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Rojo |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Saco de la ropa sucia |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 38 in |
| Anchura (imperial) | 18/28 in |
| Capacidad (imperial) | 21,1 gal |
| Mehr anzeigen |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?