Learn More
Thermo Scientific™ Viales VOA de vidrio transparente Premium Pack con tapón con parte superior cerrada
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15659350
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
40 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15659350 40 mL paquete de 72
1 options
Código de producto. 15659350 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 14040C/CT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja sus muestras más importantes desde la recogida hasta el análisis.Estos viales de 20 ml o 40 ml incluyen divisores de células con espuma especiales para su protección durante el transporte y la manipulación.
Proteja sus muestras más importantes desde la recogida hasta el análisis.Los viales de vidrio transparente Thermo Scientific™ Premium Pack con tapón con parte superior cerrada cuentan con un embalaje protector con divisor de espuma dura que mantiene los viales separados de forma segura, cada uno en su propia celda individual para ofrecer la máxima protección de los viales.El diseño en sección de espuma dura permite separar grupos de nueve (9) viales del envase para una manipulación práctica.Disponible en tamaños de 20 ml o 40 ml.Certificados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles.
  • Vial transparente diseñado para análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA)
  • Tapón con parte superior cerrada para métodos en los que no se requieren septos perforables
  • Tapón de polipropileno blanco con parte superior cerrada con un revestimiento de silicona con lámina de PTFE para un sellado seguro
  • Elija entre tamaños de 20 ml o 40 ml
  • Compatibles directamente con automatización
  • Tapones acoplados a viales
Incluye:
Los viales certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada vial cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • El divisor rígido de celdas de espuma amortigua y protege los viales durante el transporte y la manipulación
Garantía:90 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial transparente de 40 ml EP con envase Premium de tapa cerrada certificado
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Transparente
Material Vidrio (tipo 1)
Volumen (métrico) 40 mL
Altura (imperial) 3,75 in
Nivel contenedores
N.º por caja 72
Tapones de repuesto B267-2414UBB
Volumen (imperial) 1 oz
Volumen hasta el borde (imperial) 1,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 44 mL
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón cerrado con revestimiento de silicona
Cantidad 72 cajas
Tamaño del tapón 24-414
Certificaciones/conformidad Los viales certificados y procesados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Vial
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.