Learn More
Pacific Handy Cutter Cuchillo de seguridad multifuncional premium con protección& Hoja con resorte
Código de producto. 17779037
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17779037 Azul paquete de 12
1 options
Código de producto. 17779037 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor S7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    230.03€ / paquete de 12
    Ahorro 32.97€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El cortador de seguridad S7 combina la utilidad de una cuchilla industrial con los beneficios de seguridad de un cortador de seguridad autorretráctil. Para maximizar la productividad, esta herramienta 3 en 1 incorpora un cortador de película de liberación fácil, un divisor de cinta resistente y un cortador de caja de seguridad versátil.
  • Para evitar lesiones dolorosas y costosas, la S7 ambidiestra cuenta con una innovadora protección metálica resistente que se mueve junto con la hoja, retrayendo la protección y la hoja simultáneamente.
  • El protector cubre la hoja durante el corte superior para proteger al usuario, y el ángulo único de la hoja está configurado específicamente para evitar dañar el contenido de la caja.
  • La hoja de resorte también se puede extender sin la protección cuando sea necesario, y tiene tres posiciones de profundidad de la hoja de bloqueo; corte superior, corte de bandeja de poca profundidad y corte profundo.
  • El cortador de película integrado es perfecto para cortar con seguridad envoltura retráctil, cintas de cierre de plástico, cordeles y más.
  • Los usuarios también descubren que utilizar el divisor de cinta resistente mientras se abren las cajas previene aún más las lesiones y prolonga la vida útil de las cuchillas.
  • Con el cambio de hoja más fácil del mercado, esta herramienta de corte universal reduce las costosas lesiones por cuchillas de afeitar y hace que el corte de cajas sea seguro, fácil y cómodo.
  • Para una mejor retención, compre con la funda de seguridad UKH-545 correspondiente y el cordón en espiral CL-36.
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla de seguridad
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Incluye Hoja de protección y resorte
Color Azul