Learn More
Fisherbrand™ Caja de portaobjetos de microscopio premium, 25 compartimentos
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Almacene y transporte 25 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 25 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. Prop
- Las cajas moldeadas rígidas sujetan de forma segura los portaobjetos en hendiduras ranuradas
- El revestimiento y las ranuras están numerados para corresponderse con la hoja de inventario de portaobjetos
- La cubierta de fricción se cierra fácilmente y permite un fácil acceso a los portaobjetos
- Cuenta con un mecanismo de cierre de pasador para mayor seguridad
- Apilable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caja para portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 25 |
| Tipo de tapón | Tapa de cierre a fricción |
| Color | Blanco |
| El dispositivo tiene | 25 portaobjetos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 141 x 88 x 35 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento o transporte de portaobjetos para microscopio de forma segura |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio estándar de 25 x 75 mm |
| Altura (imperial) | 1,37 in |
| Altura (métrico) | 35 mm |
| Mostrar más |