Descripción
- Con rosca DIN, GL 45
- Resistencia a impactos térmicos de 160 K
- Escala de precisión de ±5 %
- Las aplicaciones incluyen el sector farmacéutico, manipulación de medios agresivos, procesos de esterilización (esterilización con calor seco o aire caliente) y despirogenación.
- Sin tapón de rosca
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Retención, medición |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Temperatura máxima | 500 °C |
| Cantidad | 10/paquete |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Closure Included | No |
| Graduated | No |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Mostrar más |