Learn More
Preladenant, MedChemExpress
Código de producto. 16494238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16494238 10 mg 10 miligramos
16485176 100 mg 100 miligramos
16460577 50 mg 50 miligramos
16406967 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16494238
Marca: Medchem Express HY10889
MedChemExpress Preladenant is a potent and competitive antagonist of the human adenosine A2A receptor with a Ki of 1.1 nM and has over 1000-fold selectivity over other adenosine receptors.
Preladenant is a potent and competitive antagonist of the human adenosine A2A receptor with a Ki of 1.1 nM and has over 1000-fold selectivity over other adenosine receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Preladenant
CAS 377727-87-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29N9O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo SCH-420814
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (9.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N(CCN2CCN(C3=CC=C(OCCOC)C=C3)CC2)N=C4)=C4C5=NC(C6=CC=CO6)=NN51
Peso molecular (g/mol) 503.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.56
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration