Learn More
Pregnenolone monosulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16434627
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16434627 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16434627 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1739
MedChemExpress Pregnenolone monosulfate (3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one monosulfate) is a powerful neurosteroid, the main precursor of various steroid hormones including steroid ketones.
Pregnenolone monosulfate acts as a signaling-specific inhibitor of cannabinoid CB1 receptor, inhibits the effects of tetrahydrocannabinol (THC) that are mediated by the CB1 receptors. Pregnenolone monosulfate can protect the brain from cannabis intoxication. Pregnenolone monosulfate is also a TRPM3 channel activator, and also can weakly activate TRPM1 channels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregnenolone monosulfate
CAS 1247-64-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H32O5S
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one monosulfate
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (157.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OS(=O)(O)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O
Peso molecular (g/mol) 396.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.54
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation