Learn More
Pregnenolone, MedChemExpress
Código de producto. 16490788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490788 5 g 5 g
16402069 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0151
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
MedChemExpress Pregnenolone (3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one) is a powerful neurosteroid, the main precursor of various steroid hormones including steroid ketones.
Pregnenolone acts as a signaling-specific inhibitor of cannabinoid CB1 receptor, inhibits the effects of tetrahydrocannabinol (THC) that are mediated by the CB1 receptors. Pregnenolone can protect the brain from cannabis intoxication. Pregnenolone is also a TRPM3 channel activator, and also can weakly activate TRPM1 channels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregnenolone
CAS 145-13-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H32O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (78.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@](C1=CC2)(CC[C@H](O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@@H]4C(C)=O)([H])[C@]4(C)CC3
Peso molecular (g/mol) 316.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.48
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation